Learn More
(S)-(+)-1-Amino-2-Propanol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10022930
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
2799-17-9
C3H9NO
75.11
MFCD00064429
HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYNA-N
s-+-1-amino-2-propanol, s-1-aminopropan-2-ol, 2s-1-aminopropan-2-ol, +-isopropanolamine, s-1-amino-2-propanol, 2-propanol, 1-amino-, 2s, 1-amino-2-propanol #, 2-propanol, 1-amino-, s, ambotzfal1033
7311736
1-Aminopropan-2-ol
CC(O)CN
2799-17-9
C3H9NO
75.11
MFCD00064429
HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYNA-N
s-+-1-amino-2-propanol, s-1-aminopropan-2-ol, 2s-1-aminopropan-2-ol, +-isopropanolamine, s-1-amino-2-propanol, 2-propanol, 1-amino-, 2s, 1-amino-2-propanol #, 2-propanol, 1-amino-, s, ambotzfal1033
7311736
1-Aminopropan-2-ol
CC(O)CN
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-1-Amino-2-propanol
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 19°C to 21°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9540g/mL
Siedepunkt 160°C
Flammpunkt 71°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(OH)CH2NH2
Brechungsindex 1.4465 to 1.4495
Menge 1 g
Beilstein 04, IV, 1665
Relative Dichte 0.954
Spezifische Drehung + 18
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formelmasse 75.11
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen