Learn More
Alfa Aesar™ (S)-(+)-1-Aminoindan, ChiPros 99+ %, ee 99+ %
Artikelnummer. 11394196
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11394196 1g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11394196 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. L19303.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Anwendungen
(S)-(+)-1-Aminoindan ist das S-Enantiomer von 1-Aminoindan, welches der Metabolit des Monoaminoxidase-B-Inhibitors Rasagilin ist. Es wird auch als chiraler und organischer Baustein verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Toluol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Kohlendioxyd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-1-Aminoindane
CAS 61341-86-4
Dichte 1.038
Siedepunkt 225°C
Flammpunkt 94°C (201°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee ≥99%
Summenformel C9H11N
Brechungsindex 1.562
MDL-Nummer MFCD00216670
Menge 1g
Beilstein 2206708
Empfindlichkeit Air Sensitive
Synonym s-+-1-aminoindan, s-1-aminoindane, s-2,3-dihydro-1h-inden-1-amine, s-+-1-aminoindane, 1s-2,3-dihydro-1h-inden-1-amine, s-+-1-indanamine, 1s-indan-1-amine, s-indan-1-ylamine, 1h-inden-1-amine, 2,3-dihydro-, 1s
Löslichkeitsinformationen Miscible with toluene. Immiscible with water.
InChI-Schlüssel XJEVHMGJSYVQBQ-UHFFFAOYNA-N
Optische Drehung +16.5° (c=1.5 in Methanol)
SMILES NC1CCC2=CC=CC=C12
IUPAC-Name 2,3-dihydro-1H-inden-1-amine
Molekulargewicht (g/mol) 133.19
PubChem CID 7000084
Formelmasse 133.19
Reinheit (%) ≥99%