Learn More
(S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327436
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11327436 5 g 5 Gramm
11317436 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327436 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09449.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 114715-38-7 | C11H16N2 | 176.263 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 114715-38-7
Summenformel C11H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 176.263
MDL-Nummer MFCD00082766
InChI-Schlüssel HBVNLKQGRZPGRP-NSHDSACASA-N
Synonym s-+-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, 3s-1-benzylpyrrolidin-3-amine, 3s-+-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, s-n-benzyl-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-n-benzyl-pyrrolidine, s-1-benzylpyrrolidin-3-amine, s-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-benzylpyrrolidine, s-bap, s-3-amino-1-n-benzylpyrrolidine
PubChem CID 1519353
IUPAC-Name (3S)-1-benzylpyrrolidin-3-amin
SMILES C1CN(CC1N)CC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Dichte 1.02
Siedepunkt 100°C to 105°C (3 mmHg)
Flammpunkt 140°C (284°F)
Brechungsindex 1.544
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 6477593
Empfindlichkeit Air Sensitive
Optische Drehung +5° (c=10 in Ethanol)
Formelmasse 176.26
Reinheit (%) 99%