Learn More
(S)-(-)-1-Benzyl-3-Hydroxypyrrolidin, 99 %, ee 99 %
Artikelnummer. 11328856
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11328856 1 g 1 Gramm
11338856 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11328856
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19497.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101385-90-4
Summenformel C11H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 177.247
MDL-Nummer MFCD00075485
InChI-Schlüssel YQMXOIAIYXXXEE-NSHDSACASA-N
Synonym s-1-benzylpyrrolidin-3-ol, s-1-benzyl-3-pyrrolidinol, s-1-benzyl-3-hydroxypyrrolidine, 3s-1-benzylpyrrolidin-3-ol, s-3-hydroxy-1-benzylpyrrolidine, s-1-benzyl-pyrrolidin-3-ol, s---1-benzyl-3-pyrrolidinol, s-1-n-benzyl-3-hydroxypyrrolidine, s-bhp, s-n-benzyl-3-hydroxypyrrolidine
PubChem CID 2733875
IUPAC-Name (3S)-1-benzylpyrrolidin-3-ol
SMILES C1CN(CC1O)CC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-1-Benzyl-3-hydroxypyrrolidine
Dichte 1.07
Siedepunkt 116°C (0.9 mmHg)
Flammpunkt 148°C (298°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee 99 %
Brechungsindex 1.548
Menge 1 g
Beilstein 4982831
Optische Drehung −3.7° (c=5 in Methanol)
Formelmasse 177.25
Reinheit (%) 99%