Learn More
(S)-(-)-1-Phenylpropylamine, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30979872
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30979872 10 g
30974765 25 g
30976652 5 g
30969879 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30979872 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1136610g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-1-Phenylpropylamine
CAS 3789-59-1
Summenformel C9H13N
MDL-Nummer MFCD00082356
Menge 10 g
SMILES CC[C@@H](C1=CC=CC=C1)N
Molekulargewicht (g/mol) 135.21
Reinheit (%) 98%