Learn More
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-2,3-dimethylbutanoic acid, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30802242
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30802242 1 g
30787850 5 g
30791696 100 mg
30796622 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30802242 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1308301g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-2,3-dimethylbutanoic acid
CAS 169566-81-8
Summenformel C21H23NO4
MDL-Nummer MFCD08752490
Menge 1 g
SMILES CC(C)[C@](C)(NC(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 353.41
Reinheit (%) 95%