Learn More
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(thiophen-3-yl)propanoic acid, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30804434
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30804434 5 g
30797628 25 g
30791081 100 mg
30791174 1 g
30802555 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30804434 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD14675g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(thiophen-3-yl)propanoic acid
CAS 186320-06-9
Summenformel C22H19NO4S
MDL-Nummer MFCD00151916
Menge 5 g
SMILES O=C(O)[C@@H](NC(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)CC4=CSC=C4
Molekulargewicht (g/mol) 393.46
Reinheit (%) 97%