Learn More
(S)-2-Amino-3-(naphthalen-1-yl)propanoic acid, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31108311
Encompass_Preferred
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31108311 5 g
31096895 100 g
31106378 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Artikelnummer. 31108311 missing translation for 'mfr' BLD Pharm missing translation for 'supplierNo' BD146665g
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-2-Amino-3-(naphthalen-1-yl)propanoic acid
CAS 55516-54-6
Summenformel C13H13NO2
MDL-Nummer MFCD00066086
Menge 5 g
SMILES O=C(O)[C@@H](N)CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 215.25
Reinheit (%) 97%