Learn More
(S)-2-Amino-3-(naphthalen-2-yl)propanoic acid, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31109804
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31109804 10 g
31102787 25 g
31097426 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31109804 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1466410g
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-2-Amino-3-(naphthalen-2-yl)propanoic acid
CAS 58438-03-2
Summenformel C13H13NO2
MDL-Nummer MFCD00066087
Menge 10 g
SMILES O=C(O)[C@@H](N)CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Molekulargewicht (g/mol) 215.25
Reinheit (%) 97%