Learn More
(S)-2-Aminobutyramid Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30137219
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137219 5 g 5 Gramm
30133086 25 g 25 Gramm
17933985 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137219 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6028905G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7682-20-4
Summenformel C4 H10 N2 O . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 138.6
Synonym Butanamide, 2-amino-, hydrochloride (1:1), (2S)-, Butanamide, 2-amino-, monohydrochloride, (2S)- (9CI), Butanamide, 2-amino-, monohydrochloride, (S)-, Butyramide, 2-amino-, monohydrochloride, L- (8CI), (S)-(+)-2-Aminobutanamide hydrochloride, (S)-2-Aminobutanamide hydrochloride, (S)-2-Aminobutyramide hydrochloride, Levetiracetam Related Compound B, Levetiracetam Imp. G (EP)
IUPAC-Name (2S)-2-Aminobutanamid;hydrochlorid
SMILES Cl.CC[C@H](N)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-2-Aminobutanamide Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H2,6,7);1H/t3-;/m0./s1
Menge 5 g
Formelmasse 138.056
Versandbedingung Raumtemperatur