Learn More
(S)-2-Aminomethyl-1-Boc-pyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
(S)-2-Aminomethyl-1-Boc-pyrrolidine acts as an intermediate in organic synthesis. It is also used as a chiral and heterocyclic building block in synthetic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-2-Aminomethyl-1-Boc-Pyrrolidin wirkt als Zwischenprodukt in der organischen Synthese. Wird auch als chiraler und heterocyclischer Baustein in der synthetischen Chemie verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit N-Methylpyrrolidinon.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
(S)-2-Aminomethyl-1-Boc-Pyrrolidin wirkt als Zwischenprodukt in der organischen Synthese. Wird auch als chiraler und heterocyclischer Baustein in der synthetischen Chemie verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit N-Methylpyrrolidinon.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (S)-2-Aminomethyl-1-Boc-pyrrolidine |
Siedepunkt | 98°C to 112°C (1 mmHg) |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2735 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with N-methylpyrrolidinone. |
Formelmasse | 200.28 |
Reinheit (%) | 97% |