Learn More
(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)Buttersäure, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488928
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15488928
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62426.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42918-86-5
Summenformel C12H15NO4
Molekulargewicht (g/mol) 237.255
MDL-Nummer MFCD00077006
InChI-Schlüssel SZQMTCSQWUYUML-JTQLQIEISA-N
Synonym z-abu-oh, s-2-benzyloxy carbonyl amino butanoic acid, 2s-2-benzyloxy carbonyl amino butanoic acid, z-2-abu-oh, s-2-bezyloxycarbonylamino butanoic acid, s-2-benzyloxycarbonylamino butanoic acid, butanoic acid, 2-phenylmethoxy carbonyl amino-, 2s, ambotzzaa1200, pubchem18943, s-2-cbz-amino butyricacid
PubChem CID 7349998
IUPAC-Name (2S)-2-(Phenylmethoxycarbonylamino)butansäure
SMILES CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)butyric acid
Menge 25 g
Formelmasse 237.25
Reinheit (%) 98%