Learn More
(S)-2-(Boc-amino)-4-(Fmoc-amino)buttersäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418487
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15418487 1 g 1 Gramm
15459485 250 mg 250 Milligramm
15428487 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15418487 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51989.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 117106-21-5 | C24H28N2O6 | 440.496 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 117106-21-5
Summenformel C24H28N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 440.496
MDL-Nummer MFCD00236845
InChI-Schlüssel MJZDTTZGQUEOBL-FQEVSTJZSA-N
Synonym boc-dab fmoc-oh, s-4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, n-a-boc-n-g-fmoc-l-2,4-diaminobutyric acid, s-n2-boc-n4-fmoc-2,4-diaminobutyric acid, ambotzbaa1086, boc-dbu gamma-fmoc, boc-l-dab fmoc-oh, boc-l-2,4-diaminobutyric acid fmoc, n-boc-n'-fmoc-l-2,4-diaminobutyric acid, boc-dab fmoc-oh hplc
PubChem CID 2755945
IUPAC-Name (2S)-4-(9H-Fluor-9-ylmethoxycarbonylamino)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylaminoe]Butansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-2-(Boc-amino)-4-(Fmoc-amino)butyric acid
Menge 1 g
Beilstein 4771583
Formelmasse 440.5
Reinheit (%) 95%