Learn More
(S)-(+)-2-Dibenzylamino-3-Phenyl-1-Propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (S)-(+)-2-Dibenzylamino-3-phenyl-1-propanol |
| Schmelzpunkt | 72°C to 74°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 7253058 |
| Optische Drehung | +8.5° (c=4 in Methanol) |
| Formelmasse | 331.46 |
| Reinheit (%) | 99% |