Learn More
(S)-2-Diphenylmethylpyrrolidin, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10607104 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10607104 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10486242 1 g Glasflasche 1 Gramm
10560342 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10607104 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 348372500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 119237-64-8 | C17H20N | 238.35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 119237-64-8
Summenformel C17H20N
Molekulargewicht (g/mol) 238.35
MDL-Nummer MFCD00799525
InChI-Schlüssel OXOBKZZXZVFOBB-INIZCTEOSA-O
Synonym s-2-benzhydrylpyrrolidine, s---2-diphenylmethyl pyrrolidine, s-2-diphenylmethylpyrrolidine, 2s-2-diphenylmethyl pyrrolidine, 2s-2-benzhydrylpyrrolidine, 2s-2-benzylhydrylpyrrolidine, 2r-2-benzhydrylpyrrolidine, pubchem18168, 2alpha-benzhydrylpyrrolidine, s-2-benzhydryl-pyrrolidine
PubChem CID 2734053
SMILES C1C[NH2+][C@@H](C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Chemischer Name oder Material (S)-2-Diphenylmethylpyrrolidine
CAS Min. % 97.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0620g/mL
Flammpunkt 109°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5860 to 1.5880
Menge 250 mg
Relative Dichte 1.062
Spezifischer Drehzustand - 3.00 (25.00°C C=1,Chloroform)
Spezifische Drehung − 3.00
IUPAC-Name (2S)-2-(diphenylmethyl)pyrrolidin-1-ium
Formelmasse 237.34
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Öl
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-2-Diphenylmethylpyrrolidine
Avvertenza
  • Achtung
Categoria di pericolo
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Consigli di prudenza
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.