Learn More
(S)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (S)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid |
| CAS | 17199-29-0 |
| Summenformel | C8H8O3 |
| MDL-Nummer | MFCD00004495 |
| Menge | 100 g |
| SMILES | [C@H](C1=CC=CC=C1)(C(O)=O)O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 152.15 |
| Reinheit (%) | 98% |