Learn More
(S)-2-Hydroxy-3-Methoxy-3,3-Diphenylpropionsäure, TRC
Artikelnummer. 30133931
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133931 10 mg 10 Milligramm
30007422 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133931 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94611010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 178306-52-0
Summenformel C16 H16 O4
Molekulargewicht (g/mol) 272.3
Synonym Benzenepropanoic acid, α-hydroxy-β-methoxy-β-phenyl-, (S)-, (S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic acid, 2S-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic acid
IUPAC-Name (2S)-2-Hydroxy-3-Methoxy-3,3-Diphenylpropansäure
SMILES COC([C@H](O)C(=O)O)(c1ccccc1)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic Acid
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H16O4/c1-20-16(14(17)15(18)19,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,14,17H,1H3,(H,18,19)/t14-/m1/s1
Formelmasse 272.1049