Learn More
(S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16407806
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16407806 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16407806 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY30220
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress (S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid is a product of phenylalanine catabolism. An elevated level of phenyllactic acid is found in body fluids of patients with or phenylketonuria.
(S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid is a product of phenylalanine catabolism. An elevated level of phenyllactic acid is found in body fluids of patients with or phenylketonuria.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid
Physikalische Form Solid
CAS 20312-36-1
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H10O3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (601.79 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (200.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@@H](O)CC1=CC=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 166.17
Formelmasse 166.17
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research