Learn More
(S)-2-methyl-CBS-oxazaborolidin-Monohydrat, 94 %
Artikelnummer. 11367296
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 11367296
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09219.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112022-81-8
Summenformel C18H20BNO
Molekulargewicht (g/mol) 277.17
MDL-Nummer MFCD00078439
InChI-Schlüssel VMKAFJQFKBASMU-KRWDZBQOSA-N
Synonym s-2-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-methyl oxazaborolidine, s---2-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-5,5-diphenyl-2-methyl-3,4-propano-1,3,2-oxazaborolidine, corey catalyst, s-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-3,3-diphenyl-1-methylpyrrolidino 1,2-c-1,3,2-oxazaborole, s-me-cbs catalyst, s-methyl-cbs, s-me-cbs
PubChem CID 2734713
SMILES [H][C@@]12CCCN1B(C)OC2(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine monohydrate
Schmelzpunkt 115°C to 121°C
Menge 250 mg
Beilstein 8492123
Optische Drehung −67° (c=1 in Methanol)
IUPAC-Name (3aS)-1-Methyl-3,3-diphenyl-3a,4,5,6-tetrahydropyrrol[1,2-c][1,3,2]oxazaborol
Formelmasse 295.19 (277.17 Anhydrous)
Reinheit (%) 94%