Learn More
(S)-3-Allyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)propionsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428346
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15428346 5 g 5 Gramm
15438346 250 mg 250 Milligramm
15418346 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15428346 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63516.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 188970-92-5 | C22H22N2O6 | 410.426 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
(S)-3-Allyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)Propionsäure ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Hinweise
Im Tiefkühlgerät bei (-20 °C) lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 188970-92-5
Summenformel C22H22N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 410.426
MDL-Nummer MFCD00273468
InChI-Schlüssel MPVGCCAXXFLGIU-IBGZPJMESA-N
Synonym fmoc-dap alloc-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-allyloxy carbonyl amino propanoic acid, fmoc-dap aloc-oh, fmoc-3-allyloxy carbonyl amino-l-alanine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-prop-2-en-1-yloxy carbonyl amino propanoic acid, ambotzfaa1366, fmoc-3-allyloxycarbonylamino-l-ala-oh, fmoc-dap alloc-oh hplc, n-, a-fmoc-n-, a-allyloxycarbonyl-l-2,3-diaminopropion, na-fmoc-nb-allyloxycarbonyl-l-2,3-diaminopropionic acid
PubChem CID 2756107
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(prop-2-enoxycarbonylamino)propansäure
SMILES C=CCOC(=O)NCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-3-Allyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)propionic acid
Menge 5 g
Beilstein 9161065
Formelmasse 410.42
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest