missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-3-Amino-3-(3-Nitrophenyl)propionsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7034345
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15469515 250 mg 250 Milligramm
15418517 1 g 1 Gramm
15428517 5 g 5 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15469515

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52027.MD

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 734529-57-8 | C9H10N2O4 | 210.189 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 734529-57-8
Summenformel C9H10N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 210.189
MDL-Nummer MFCD04113693
InChI-Schlüssel SJBFILRQMRECCK-QMMMGPOBSA-N
Synonym s-3-amino-3-3-nitrophenyl propionic acid, s-3-amino-3-3-nitrophenyl propanoic acid, s-beta-3-nitrophenyl alanine, s-3-3-nitrophenyl-beta-alanine, 3s-3-amino-3-3-nitrophenyl propanoic acid, h-beta-phe 3-no2-oh, s-3-amino-3-3-nitro-phenyl-propionic acid, pubchem15094, 3-nitro-l-beta-phenylalanine
PubChem CID 706689
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(CC(=O)O)N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propionic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 210.19
Empfindlichkeit Air Sensitive
Reinheit (%) 95%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.