Learn More
(S)-3-Amino-3-Phenylpropansäure Ethylester-Hydrochlorid, 95 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4510672 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10792063
Marke: Thermo Scientific Acros 362040010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 167834-24-4 | C11H16NO2 | 194.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 167834-24-4
Summenformel C11H16NO2
Molekulargewicht (g/mol) 194.25
MDL-Nummer MFCD02259715
InChI-Schlüssel NUWRDXMXYDWUAN-JTQLQIEISA-O
Synonym s-ethyl 3-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, s-3-amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 3s-3-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, 3s-3-amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hcl, s-beta-phenylalanine ethyl ester hydrochloride, pubchem13852, s-b-phenylalanine ethyl ester hcl, ethyl s-beta-aminobenzenepropanoate hcl, s-3-amino-3-phenylpropanoicacidethylesterhcl, ethyl 3s-3-amino-3-phenylpropanoate, chloride
PubChem CID 22831526
IUPAC-Name Ethyl (3S)-3-amino-3-phenylpropanoat;hydrochlorid
SMILES CCOC(=O)C[C@H]([NH3+])C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 117.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 229.71
Reinheit (%) 95%,98% ee
Physikalische Form Pulver