Learn More
(S)-3 -(Boc-amino)-4 -Phenylbutyrinsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498717
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15498717 1 g 1 Gramm
15408727 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498717 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52174.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 51871-62-6 | C15H21NO4 | 279.34 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51871-62-6
Summenformel C15H21NO4
Molekulargewicht (g/mol) 279.34
MDL-Nummer MFCD01076271
InChI-Schlüssel ACKWQHCPHJQANL-LBPRGKRZSA-N
Synonym s-3-boc-amino-4-phenylbutyric acid, boc-l-beta-homophenylalanine, boc-beta-hophe-oh, 3s-3-tert-butoxycarbonyl amino-4-phenylbutanoic acid, s-3-tert-butoxycarbonyl amino-4-phenylbutanoic acid, 3r-3-tert-butoxy carbonyl amino-4-phenylbutanoic acid, boc-hophe-oh, pubchem12107, tmba023, 3s-n-boc-3-benzyl-beta-alanine
PubChem CID 2761538
IUPAC-Name (3S)-3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-4-phenylbutanoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-3-(Boc-amino)-4-phenylbutyric acid
Schmelzpunkt 101°C to 107°C
Beilstein 3060457
Menge 1 g
Formelmasse 279.34
Optische Drehung −19.0° (c=1 in Dichloromethane)
Reinheit (%) 95%