Learn More
(S)-(-)-3 -(Boc-amino)pyrrolidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408187
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15408187
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H51729.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 122536-76-9 | C9H18N2O2 | 186.255 g/mol
(S)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122536-76-9
Summenformel C9H18N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.255
MDL-Nummer MFCD00143194
InChI-Schlüssel DQQJBEAXSOOCPG-ZETCQYMHSA-N
Synonym s-3-boc-amino pyrrolidine, s-tert-butyl pyrrolidin-3-ylcarbamate, s---3-boc-amino pyrrolidine, s-3-n-boc-aminopyrrolidine, tert-butyl n-3s-pyrrolidin-3-yl carbamate, s-+-3-boc-amino pyrrolidine, 3s---3-tert-butoxycarbonylamino pyrrolidine, tert-butyl s-pyrrolidin-3-ylcarbamate, s-3bocap, 3s---3-boc-amino pyrrolidine
PubChem CID 1514396
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[(3S)-pyrrolidin-3-yl]carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCNC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine
Schmelzpunkt 50°C to 54°C
UN-Nummer UN3259
Beilstein 5377813
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Menge 5 g
Formelmasse 186.25
Optische Drehung −23° (c=1 in Methanol)
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Reinheit (%) 98%