missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-(-)-3 -(Boc-amino)pyrrolidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7034081
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15408187

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H51729.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 122536-76-9 | C9H18N2O2 | 186.255 g/mol

(S)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine is used as pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
(S)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Löslichkeit
Wasserlöslich.

Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 122536-76-9
Summenformel C9H18N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.255
MDL-Nummer MFCD00143194
InChI-Schlüssel DQQJBEAXSOOCPG-ZETCQYMHSA-N
Synonym s-3-boc-amino pyrrolidine, s-tert-butyl pyrrolidin-3-ylcarbamate, s---3-boc-amino pyrrolidine, s-3-n-boc-aminopyrrolidine, tert-butyl n-3s-pyrrolidin-3-yl carbamate, s-+-3-boc-amino pyrrolidine, 3s---3-tert-butoxycarbonylamino pyrrolidine, tert-butyl s-pyrrolidin-3-ylcarbamate, s-3bocap, 3s---3-boc-amino pyrrolidine
PubChem CID 1514396
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[(3S)-pyrrolidin-3-yl]carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCNC1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (S)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine
Schmelzpunkt 50°C to 54°C
UN-Nummer UN3259
Beilstein 5377813
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Menge 5 g
Formelmasse 186.25
Optische Drehung −23° (c=1 in Methanol)
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt