Learn More
S 3304, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496797
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16496797 5 mg -
16491069 1 mg -
16472946 25 mg -
16464098 10 mg 10 Milligramm
16440457 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16496797 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY106992
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress S 3304 is a novel matrix metalloproteinases (MMP) inhibitor specific for MMP-2 and MMP-9.
S 3304 is a novel matrix metalloproteinases (MMP) inhibitor specific for MMP-2 and MMP-9.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material S 3304
CAS 203640-27-1
Farbe Brownish Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H20N2O4S2
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (179.31 mM)
SMILES O=S(N[C@@H](C(O)=O)CC1=CNC2=C1C=CC=C2)(C3=CC=C(C#CC4=CC=C(C)C=C4)S3)=O
Molekulargewicht (g/mol) 464.56
Formelmasse 464.56
Reinheit (%) 98.56%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease