Learn More
(S)-4-(1-Aminoethyl)Phenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15469878
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15469878 1 g 1 Gramm
15489878 250 mg 250 Milligramm
15479878 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15469878 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63269.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 221670-72-0 | C8H11NO | 137.18 g/mol
(S)-4-(1-Aminoethyl)phenol is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-4-(1-Aminoethyl)phenol wird als ein Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 221670-72-0
Summenformel C8H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 137.18
MDL-Nummer MFCD03844646
InChI-Schlüssel CDQPLIAKRDYOCB-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 41097924
IUPAC-Name 4-[(1S)-1-Aminoethyl]phenol
SMILES CC(N)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-4-(1-Aminoethyl)phenol
Farbe Weiß
Menge 1 g
UN-Nummer UN3259
Synonym 4-1s-1-aminoethyl phenol, s-4-1-aminoethyl phenol, phenol, 4-1s-1-aminoethyl, s-4-1-aminoethyl-phenol, s-4-1-amino-ethyl-phenol, s-4-1-amino-aethyl-phenol, phenol,4-1s-1-aminoethyl, s-4-hydroxy-alpha-methylbenzylamine, phenol, 4-1s-1-aminoethyl-9ci, s-4-hydroxy-? inverted exclamation marka-methylbenzylamine
Formelmasse 137.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest