missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-4,11-Diethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 98%, BLD Pharm™

Code produit 31450759
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge
31450759 250 mg
31448656 25 g
31442501 1 g
31436891 5 g
31439329 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 31450759 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD110573250mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Spécification

Chemischer Name oder Material (S)-4,11-Diethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione
CAS 78287-27-1
Summenformel C22H20N2O4
MDL-Nummer MFCD06657922
Menge 250 mg
SMILES CCC1=C2CN3C(=CC4=C(COC(=O)[C@]4(O)CC)C3=O)C2=NC2=CC=CC=C12
Molekulargewicht (g/mol) 376.41
Reinheit (%) 98%
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.