Learn More
(S)-(-)-4-Amino-2-Hydroxybuttersäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-56553 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10133251
Marke: Thermo Scientific Acros 342430050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 40371-51-5 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40371-51-5
Summenformel C4H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 119.12
MDL-Nummer MFCD00674110
InChI-Schlüssel IVUOMFWNDGNLBJ-VKHMYHEASA-N
Synonym s-4-amino-2-hydroxybutanoic acid, s-4-amino-2-hydroxybutyric acid, s---4-amino-2-hydroxybutyric acid, 2s-4-amino-2-hydroxybutanoic acid, s---amino-2-hydroxybutyric acid, butanoic acid, 4-amino-2-hydroxy-, 2s, s---4-amino-2-hydroxybutyricacid, pubchem23215, l-2-hydroxy-4-aminobutyric acid
PubChem CID 2733929
IUPAC-Name (2S)-4-azaniumyl-2-hydroxybutanoate
SMILES [NH3+]CC[C@H](O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid
Schmelzpunkt 200°C to 203°C
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2N(CH2)2CH(OH)COOH
Spezifische Drehung -30
Menge 5 g
Formelmasse 119.12
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.