Learn More
(S)-4-Benzyl-2-Oxazolidinon, 99 %, >99% ee, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10637561 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10637561
Marke: Thermo Scientific Acros 402160025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 90719-32-7 | C10H11NO2 | 177.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90719-32-7
Summenformel C10H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 177.20
MDL-Nummer MFCD00064496
InChI-Schlüssel OJOFMLDBXPDXLQ-VIFPVBQESA-N
Synonym s-4-benzyl-2-oxazolidinone, s-4-benzyloxazolidin-2-one, 4s-4-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one, s---4-benzyl-2-oxazolidinone, s-4-benzyl-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-phenylmethyl-, 4s, s-+-4-benzyl-2-oxazolidinone, s-4-phenylmethyl-2-oxazolidinone, 4s-4-phenylmethyl-1,3-oxazolidin-2-one
PubChem CID 736225
IUPAC-Name (4S)-4-Benzyl-1,3-oxazolidin-2-on
SMILES O=C1N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Schmelzpunkt 87.0°C to 90.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Spezifische Drehung − 62.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Spezifischer Drehzustand − 62.00 (20.00°C C=1,CHCl3)
Menge 2.5 g
Formelmasse 177.2
Reinheit (%) 99%,>99% ee
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.