Learn More
(S)-4-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)buttersäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15469485
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15469485 250 mg 250 Milligramm
15438487 1 g 1 Gramm
15448487 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15469485 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51990.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 125238-99-5 | C24H28N2O6 | 440.50 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es findet seine Anwendung in Kombination mit dem Nγ-Z-Derivat für die Synthese von Polymyxin-Analoga.
Löslichkeit
In Wasser schwer löslich.
Hinweise
von Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Kühl aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 125238-99-5
Summenformel C24H28N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 440.50
MDL-Nummer MFCD00151941
InChI-Schlüssel LIWKOFAHRLBNMG-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-dab boc-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, fmoc-n4-boc-l-2,4-diaminobutyric acid, 2s-4-tert-butoxycarbonyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, fmoc-l-dab boc-oh, fmoc-dab boc, ambotzfaa1364, n-fmoc-n'-boc-l-2,4-diaminobutyric acid, na-fmoc-n-boc-l-2,4-diaminobutyric acid, fmoc-dab boc-oh hplc
PubChem CID 2756101
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-4-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)butyric acid
Schmelzpunkt 111°C to 113°C
Menge 250 mg
Beilstein 6250328
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Optische Drehung −12° (c=1 in Methanol)
Formelmasse 440.5
Reinheit (%) 96%