Learn More
(S)-(-)-5,5',6,6',7,7',8,8'-Octahydro-1,1'-bi-2-Naphthol, 98 %, ≥ 99 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15477807
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15477807 5 g 5 Gramm
15467807 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15477807 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H37716.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 65355-00-2 | C20H22O2 | 294.39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 65355-00-2
Summenformel C20H22O2
Molekulargewicht (g/mol) 294.39
MDL-Nummer MFCD02093485
InChI-Schlüssel UTXIFKBYNJRJPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym s---5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol, r-+-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol, r-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro 1,1'-binaphthalene-2,2'-diol, s-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-binaphthalene-2,2'-diol, 5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-binaphthalene-2,2'-diol, 5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol, 5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-bi-2-naphthol, r-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol, s---2,2'-dihydroxy-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-binaphthyl, 1-2-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-yl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol
PubChem CID 3694111
SMILES OC1=C(C2=C(CCCC2)C=C1)C1=C(O)C=CC2=C1CCCC2
Specifications
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-5,5',6,6',7,7',8,8'-Octahydro-1,1'-bi-2-naphthol
Namenshinweis ≥99% ee
Schmelzpunkt 160°C to 166°C
Farbe Weiß
Menge 5 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
IUPAC-Name 5H,5'H,6H,6'H,7H,7'H,8H,8'H-[1,1'-Binaphthalin]-2,2'-diol
Formelmasse 294.39
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest