Learn More
MedChemExpress S-Allyl-L-cysteine
Specifications
Specifications
| Inhalt und Lagerung | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekulargewicht | 161.22 g/mol |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 21593-77-1 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Reinheit | 97.0% |
| Löslichkeit | H2O : 16.67 mg/mL (103.40 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Ziel | Apoptosis |
| Menge | 100 mg |