Learn More
(S)-(-)-Alpha-Methoxy-alpha-(trifluormethyl)phenylessigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11426336
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11426336 2.5 g 2.50 Gramm
11423990 500 mg 500 Milligramm
11305045 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11426336 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23117.88
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17257-71-5 | C10H8F3O3 | 233.17 g/mol
(S)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid is used as a chiral derivatizing agent, it reacts with an alcohol or amine of unknown stereochemistry to form an ester or amide. The absolute configuration of the ester or amide is then determined by proton and/or 19F NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylessigsäure wird als chirales Derivatisierungsmittel verwendet, es reagiert mit einem Alkohol oder Amin unbekannter Stereochemie, um einen Ester oder Amid zu bilden. Die absolute Konfiguration des Esters oder Amids wird dann durch die Protonen- und/oder 19F NMR-Spektroskopie bestimmt.
Löslichkeit
Leicht löslich in Hexan, Äther, THF, CH2Cl2, Benzol.
Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17257-71-5
Summenformel C10H8F3O3
Molekulargewicht (g/mol) 233.17
MDL-Nummer MFCD00064200
InChI-Schlüssel JJYKJUXBWFATTE-VIFPVBQESA-M
Synonym s---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetic acid, s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, --mosher's acid, --mtpa, unii-172hcj1iqv, 172hcj1iqv, 2s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, --alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetic acid, s---mtpa, --a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetic acid
PubChem CID 6992788
IUPAC-Name (2S)-3,3,3-Trifluor-2-Methoxy-2-Phenylpropansäure
SMILES CO[C@](C([O-])=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Schmelzpunkt 43°C to 45°C
Dichte 1.344
Siedepunkt 105°C to 107°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 2.5 g
Beilstein 3591561
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,6280
Löslichkeitsinformationen Readily soluble in hexane,ether,THF,CH2Cl2,benzene.
Optische Drehung −72° (c=2 in Methanol)
Formelmasse 234.18
Reinheit (%) 99%