Learn More
(S)-(-)-Alpha-Methoxy-Alpha-(Trifluormethyl)phenylessigsäure, TRC
Artikelnummer. 30137627
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137627 50 mg 50 Milligramm
30133117 500 mg 500 Milligramm
30005933 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137627 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA57582850MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17257-71-5
Summenformel C10H9O3F3
Molekulargewicht (g/mol) 234.17
Synonym (2S)-3,3,3-Trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic Acid; (S)-(-)-3,3,3-Trifluoro-2-phenyl-2-methoxypropanoic Acid, (S)-(-)-Mosher Acid, (S)-(-)-β,β,β-Trifluoro-α-methoxyhydratropic Acid, (S)-2-Methoxy-2-phenyl-2-(trifluoromethyl)ethanoic Acid, (S)-2-Methoxy-2-trifluoromethylphenyl Acetic Acid; (S)-Methoxy(trifluoromethyl)phenylacetic Acid;
IUPAC-Name (2S)-3,3,3-Trifluor-2-Methoxy-2-Phenylpropansäure
SMILES CO[C@](C(=O)O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-Alpha-Methoxy-Alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic Acid
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H9F3O3/c1-16-9(8(14)15,10(11,12)13)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3,(H,14,15)/t9-/m0/s1