Learn More
(S)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluormethyl)-phenylacetylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333476
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11333476 250 mg 250 Milligramm
11323476 50 mg 50 Milligramm
11313476 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11333476 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14332.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 20445-33-4 | C10H8ClF3O2 | 252.617 g/mol
(S)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride is used in the preparation of natural products and pheromones. It is also employed as a derivatization enantiomeric purity reagent used for the determination of enantiomeric purity of alcohol and amines by gas chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylacetylchlorid wird zur Herstellung natürlicher Produkte und Pheromone verwendet. Es wird auch als enantiomerenreines Derivatisierungsreagenz zur Bestimmung der enantiomeren Reinheit von Alkohol und Aminen mittels Gaschromatographie verwendet.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20445-33-4
Summenformel C10H8ClF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 252.617
MDL-Nummer MFCD00067105
InChI-Schlüssel PAORVUMOXXAMPL-SECBINFHSA-N
Synonym s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, +-mtpa-cl, unii-472va70ul4, 2s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, s-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride, s-+-a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetyl chloride, s-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetylchloride, s-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetyl chloride, +-mtpa chloride, +-mosher's chloride
PubChem CID 2724611
IUPAC-Name (2S)-3,3,3-trifluor-2-methoxy-2-phenylpropanoylchlorid
SMILES COC(C1=CC=CC=C1)(C(=O)Cl)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
Dichte 1.353
Siedepunkt 213°C to 214°C
Flammpunkt 89°C (192°F)
Brechungsindex 1.469
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3265
Beilstein 3591564
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,6280
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Optische Drehung +137° (c=6.4 in Carbon Tetrachloride)
Formelmasse 252.62
Reinheit (%) ≥98%