Learn More
(S)-(+)-alpha-Methoxyphenylessigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382686
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11382686 250 mg 250 Milligramm
11372686 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382686 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08748.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 26164-26-1 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26164-26-1
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.176
MDL-Nummer MFCD00064216
InChI-Schlüssel DIWVBIXQCNRCFE-QMMMGPOBSA-N
Synonym s-+-alpha-methoxyphenylacetic acid, s-2-methoxy-2-phenylacetic acid, s-methoxyphenylacetic acid, s-alpha-methoxyphenylacetic acid, s-+-methoxyphenylacetic acid, 2s-2-methoxy-2-phenylacetic acid, s-methoxy phenyl acetic acid, s---alpha-methoxyphenylacetic acid, methoxy phenyl acetic acid #, benzeneacetic acid, .alpha.-methoxy-, s
PubChem CID 643325
IUPAC-Name (2S)-2-Methoxy-2-Phenylessigsäure
SMILES COC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-alpha-Methoxyphenylacetic acid
Schmelzpunkt 63°C to 68°C
Siedepunkt 164°C to 166°C (18 mmHg)
Menge 250 mg
Beilstein 2361718
Optische Drehung +146° (c=0.5 in Ethanol)
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 99%