Learn More
Mecmesin™ S-Beam Kraftmessdose
Artikelnummer. 11913858
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 N
500 N
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11913858 500 N 1 Stück
11968019 10.000 N 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11913858 Lieferant Mecmesin™ Lieferanten-Nr. 870009
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Mecmesin's S-Beam Loadcell ist eine flexible Lösung für allgemeine Anwendungen zur Kraftregelung.
  • Dies eignet sich für Bereiche, in denen der Platz nicht begrenzt ist.
  • In Verbindung mit dem AFTI-Display und dem fortschrittlichen Kraftmesser kann das Gerät den maximalen Messwert mit einer schnellen Rate von 5000 Hz halten.
  • Das Gerät eignet sich auch für die Spannungs- und Verdichtungsprüfung.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 N