Learn More
(S)-Beta-Isopropylphenethylamin, TRC
Artikelnummer. 30008225
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30008225 5 mg 5 Milligramm
30011179 10 mg 10 Milligramm
30007943 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008225 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI8728805MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106498-32-2
Summenformel C11 H17 N
Molekulargewicht (g/mol) 163.26
Synonym (βS)-β-(1-Methylethyl)benzeneethanamine, (+)-2-Phenyl-3-methylbutylamine, (S)-3-Methyl-2-phenylbutylamine, (S)-PBA;
IUPAC-Name (2S)-3-methyl-2-phenylbutan-1-amin
SMILES CC(C)[C@H](CN)c1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-beta-Isopropylphenethylamine
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H17N/c1-9(2)11(8-12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8,12H2,1-2H3/t11-/m0/s1
Formelmasse 163.1361