missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
[(S)-Binap RuCl Benzol]Cl
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | [(S)-Binap RuCl benzene]Cl |
| CAS | 126251-92-1 |
| Summenformel | C50H38Cl2P2Ru |
| MDL-Nummer | MFCD22419153 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | s-binap rucl benzene cl, c50h38p2rucl2, s-rucl benzene binap cl, benzene binap chlororutheniumylium chloride, dichloro benzene s-2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl ruthenium ii, benzene;chlororuthenium 1+ ; 1-2-diphenylphosphanylnaphthalen-1-yl naphthalen-2-yl-diphenylphosphane;chloride |
| InChI-Schlüssel | ZXBWEYDPYJZEFT-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=CC=C2)C3=C(C4=CC=CC=C4C=C3)C5=C(C=CC6=CC=CC=C65)P(C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8.[Cl-].Cl[Ru+] |
| IUPAC-Name | Benzol;chlorruthenium(1+);[1-(2-diphenylphosphanylnaphthalen-1-yl)naphthalen-2-yl]-diphenylphosphan;chlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 872.772 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur