Learn More
(S)-(+)-Carvon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307156
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11307156 25 g 25 Gramm
11317156 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11307156
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L07130.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2244-16-8 | C10H14O | 150.221 g/mol
Carvones are used in the food and flavor industry. It is also used in air freshening products. Oils containing carvones are used in aromatherapy and alternative medicine. In organic synthesis, it is used as a starting material for the synthesis of terpenoid quassin natural product.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Carvone werden in der Lebensmittel- und Aromaindustrie verwendet. Wird auch in Lufterfrischern verwendet. Öle, die Carvone enthalten, werden in der Aromatherapie und in der alternativen Medizin verwendet. In der organischen Synthese wird es als Ausgangsmaterial für die Synthese des Naturprodukts Terpenoid-Quassin verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Diethylether, Ethanol und Chloroform. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht mit starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln kompatibel. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2244-16-8
Summenformel C10H14O
Molekulargewicht (g/mol) 150.221
MDL-Nummer MFCD00062997
InChI-Schlüssel ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
Synonym d-carvone, +-carvone, s-+-carvone, s-carvone, s-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohex-2-enone, +-s-carvone, carvone, +, d +-carvone, carvol, s-+-p-mentha-6,8-dien-2-one
PubChem CID 16724
ChEBI CHEBI:15399
IUPAC-Name (5S)-2-Methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-on
SMILES CC1=CCC(CC1=O)C(=C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-Carvone
Dichte 0.959
Siedepunkt 228°C to 230°C
Flammpunkt 93 °C (199 °F)
Geruch Pleasant
Brechungsindex 1.498
Menge 25 g
Beilstein 2042970
Merck Index 14,1874
Löslichkeitsinformationen Miscible with diethyl ether,ethanol and chloroform. Immiscible with water.
Optische Drehung +59° (Neat)
Formelmasse 150.22
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-Carvone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Carvone