Learn More
(S)-cis-Verbenol, 97 %, Summe der Isomeren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3779877 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10224634 5 g Glasflasche 5 Gramm
10704185 25 g Glasflasche 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10224634
Marke: Thermo Scientific Acros 347330050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 18881-04-4 | C10H16O | 152.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18881-04-4
Summenformel C10H16O
Molekulargewicht (g/mol) 152.24
MDL-Nummer MFCD00065444
InChI-Schlüssel WONIGEXYPVIKFS-YIZRAAEISA-N
Synonym s-cis-verbenol, verbenol, s-cis, unii-xr9t57f48t, cis-verbenol, bicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-ol, 4,6,6-trimethyl-, 1s,2s,5s, 1s-cis-verbenol, ccris 5289, ?-cis-verbenol
PubChem CID 87839
IUPAC-Name (1S,2S,5S)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-ol
SMILES CC1=CC(C2CC1C2(C)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-cis-Verbenol
Namenshinweis Sum of isomers
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 62°C to 68°C
Farbe Bordeaux bis braun-rot
Dichte 85g/mL
Flammpunkt 87°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (sum of isomers) (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.49
Menge 5 g
Spezifischer Drehzustand + 10.00 (20.00°C c=2,C2H5OH)
Spezifische Drehung + 10
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 152.24
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver