Learn More
(S)-Citalopram, TRC
Artikelnummer. 30004736
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30004736 25 mg 25 Milligramm
30003220 100 mg 100 Milligramm
30011492 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30004736 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC50500525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128196-01-0
Summenformel C20 H21 F N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 324.39
Synonym 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, (S)-, (+)-(S)-1-(3-(Dimethylamino)propyl)-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile, (+)-(S)-Citalopram, (+)-Citalopram, (S)-Citalopram, Escitalopram, S-(+)-Citalopram, Seroplex;5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, (1S)-
IUPAC-Name (1S)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-Fluorophenyl)-3H-2-benzofuran-5-Karbonitrin
SMILES CN(C)CCC[C@]1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Escitalopram
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H21FN2O/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3/t20-/m0/s1
Formelmasse 324.1638
Reinheit (%) >95%