Learn More
S-Curve™ BD-700 Haarnetzspender
Beschreibung
- Aus durchsichtigem Acryl mit einer Dicke von 1/8 in. (0,3 cm)
- Langes Scharnier für mehr Stabilität
- Glatte, beflammte Kanten
- Extragroße rechteckige Öffnung für einfachen Zugriff
- Freistehen oder an der Wand montierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Haarnetzspender |
| Farbe | Durchsichtig |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 6 Zoll |
| Tiefe (metrisch) | 15,2cm |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 15,24 x 30,4 x 30,4 cm (6 x 12 x 12 Zoll) |
| Breite (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Breite (metrisch) | 30,4cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Höhe (metrisch) | 30,4cm |
| Material | PETG |
| Mehr anzeigen |