Learn More
S-Hydroxymethyl-Thiobenzoat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11370084
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11370084 5 g -
11380084 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11370084 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00523.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23853-33-0
Summenformel C8H8O2S
Molekulargewicht (g/mol) 168.21
MDL-Nummer MFCD00014423
InChI-Schlüssel MNTZJQAAOYSCMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-hydroxymethyl benzenecarbothioate, s-hydroxymethyl benzothioate, s-hydroxymethyl thiobenzoate, hydroxymethylthio phenyl ketone, hydroxymethyl sulfanyl phenyl methanone, benzoyl-oxymethyl-thiamine, s-hydroxymethylthiobenzoate, hydroxymethylbenzoyl sulfide
PubChem CID 287157
IUPAC-Name S-(Hydroxymethyl)benzolcarbothioat
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)SCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material S-Hydroxymethyl thiobenzoate
Schmelzpunkt 45°C to 48°C
Geruch Unpleasant
Menge 5 g
Beilstein 2574909
Formelmasse 168.21
Reinheit (%) 98%