Learn More
(S)-(+)-Ibuprofen, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491979
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16491979 1 g 1 Gramm
16440678 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16491979 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY78131A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress (S)-(+)-Ibuprofen ((S)-Ibuprofen), a S(+)-enantiomer of Ibuprofen, is a potent COX-1 and COX-2 inhibitor with IC50s of 2.1 μM and 1.6 μM, respectively. (S)-(+)-Ibuprofen has analgesic, anti-inflammatory, anticancer and antipyretic effects.
(S)-(+)-Ibuprofen ((S)-Ibuprofen), a S(+)-enantiomer of Ibuprofen, is a potent COX-1 and COX-2 inhibitor with IC50s of 2.1 μM and 1.6 μM, respectively. (S)-(+)-Ibuprofen has analgesic, anti-inflammatory, anticancer and antipyretic effects.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-Ibuprofen
Physikalische Form Powder
CAS 51146-56-6
Farbe White
Menge 1 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H18O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym (S)-Ibuprofen
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (484.78 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (484.78 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.85 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES OC([C@H](C1=CC=C(CC(C)C)C=C1)C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 206.28
Formelmasse 206.28
Reinheit (%) 99.79%
Güte Research