Learn More
(S)-(-)-Limonen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307996
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11307996
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13244.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5989-54-8 | C10H16 | 136.238 g/mol
(S)-(-)-Limonene is used to inhibit the proliferation of colon cancer cells. It is also used in artificial essential oils in order to produce (+)-carvone. It is an active component of turpentine. Further, it is used in flavorings, fragrances, and cosmetics. It finds application as a solvent and wetting agent. In addition to this it is used to produce resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(-)-Limonen wird verwendet, um die Proliferation von Darmkrebszellen zu hemmen. Es wird auch in künstlichen ätherischen Ölen verwendet, um (+)-Carvone zu produzieren. Es ist ein aktiver Bestandteil von Terpentin. Darüber hinaus wird es in Aromastoffen, Duftstoffen und Kosmetika verwendet. Es findet Anwendung als Lösungsmittel und Benetzungsmittel. Darüber hinaus wird es zur Herstellung von Harzen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, starken Basen und Peroxiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5989-54-8
Summenformel C10H16
Molekulargewicht (g/mol) 136.238
MDL-Nummer MFCD00001558
InChI-Schlüssel XMGQYMWWDOXHJM-SNVBAGLBSA-N
Synonym --limonene, l-limonene, s---limonene, s-limonene, --4s-limonene, --s-limonene, s-p-mentha-1,8-diene, unii-47maj1y2ne, 4s-limonene, p-mentha-1,8-diene, s--
PubChem CID 439250
ChEBI CHEBI:15383
IUPAC-Name (4S)-1-Methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexen
SMILES CC1=CCC(CC1)C(=C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-Limonene
Schmelzpunkt -74°C
Dichte 0.844
Siedepunkt 175°C to 177°C
Flammpunkt 48°C (118°F)
Brechungsindex 1.472
Menge 50 g
UN-Nummer UN2052
Beilstein 2323991
Merck Index 14,5493
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Optische Drehung −90° (c=10 in Ethanol)
Formelmasse 136.23
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-Limonene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: L-Limonene