Learn More
(S)-MCPG, MedChemExpress
Artikelnummer. 16442998
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16442998 10 mg -
16462576 25 mg 25 Milligramm
16455737 5 mg -
16439566 50 mg 50 Milligramm
4 options
Artikelnummer. 16442998
Marke: Medchem Express HY100406
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress (S)-MCPG ((+)-MCPG) is a potent group I/II metabotropic glutamate receptor (mGluRs) antagonist and the active isomer of (RS)-MCPG (HY-100371). (S)-MCPG can be used for the study of the function of mGluRs in spatial learning.
(S)-MCPG ((+)-MCPG) is a potent group I/II metabotropic glutamate receptor (mGluRs) antagonist and the active isomer of (RS)-MCPG (HY-100371). (S)-MCPG can be used for the study of the function of mGluRs in spatial learning.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-MCPG
Physikalische Form Solid
CAS 150145-89-4
Farbe Off-White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H11NO4
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym (+)-MCPG
Löslichkeitsinformationen DMSO : 1 mg/mL (4.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C1=CC=C([C@](C)(N)C(O)=O)C=C1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 209.2
Formelmasse 209.2
Reinheit (%) 99.61%
Güte Research