Learn More
(S)-MCPG, MedChemExpress
Beschreibung
(S)-MCPG ((+)-MCPG) is a potent group I/II metabotropic glutamate receptor (mGluRs) antagonist and the active isomer of (RS)-MCPG (HY-100371). (S)-MCPG can be used for the study of the function of mGluRs in spatial learning.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (S)-MCPG |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 150145-89-4 |
| Farbe | Off-White |
| Menge | 25 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C10H11NO4 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | (+)-MCPG |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 1 mg/mL (4.78 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |