Learn More
(S)-ML753286, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494296
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16494296 100 mg -
16492566 25 mg -
16455727 5 mg 5 Milligramm
16439556 50 mg -
16432988 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16494296 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100390
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress (S)-ML753286 is a breast cancer resistance protein (BCRP) inhibitor with an IC50 of 0.6 μM on BCRP efflux transporter.
(S)-ML753286 is a breast cancer resistance protein (BCRP) inhibitor with an IC50 of 0.6 μM on BCRP efflux transporter.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-ML753286
CAS 1699720-85-8
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H25N3O3
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (140.67 mM)
SMILES COC1=CC=C2C(NC3=C2C[C@]4([H])N(C([C@H](C)NC4=O)=O)[C@H]3CC(C)C)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 355.43
Formelmasse 355.43
Reinheit (%) 98.62%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death